In-line gauge protector
Fournisseur: ENTEGRIS INC
IGP-02-060-4-6
ENTEIGP-02-060-4-6EA 0 EUR InStock
ENTEIGP-02-060-4-6
In-line gauge protector
Pompe Jauges de vide
Isolates corrosive chemicals from gauges.
  • All wetted surfaces are of molded PFA material
  • Exterior gauge protector body surfaces are PFA and PVDF material
  • Full flow-through design
  • Gauges consist of a 2 ¹/₂" (63,5 mm) dial, with stainless steel case and stainless steel movement
  • Accepts most ¹/₄" MNPT gauge and transducer designs
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité