Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cartouche et filtres à usage unique, Intercept®

Fournisseur: ENTEGRIS
IHAV01PLT IHAZ01PLT IHDZHPS1F
ENTEIHAV01PLTEA 0 EUR InStock
ENTEIHAV01PLT ENTEIHAZ01PLT ENTEIHDZHPS1F
Cartouche et filtres à usage unique, Intercept®
Filtres Cartouches filtrantes
Ces filtres offrent une filtration supérieure pour les applications critiques de nettoyage aqueux et à faible pH neutre, dilué, avec des nœuds technologiques avancés. La double membrane de capture, propre, améliore les performances du procédé et réduit les défauts sur le wafer. En plus du tamisage des particules capturées, qui est toujours actif, les mécanismes de rétention sans tamisage sont également actifs et plus forts dans des conditions où le pH est de <3 et où aucun agent tensioactif n'est présent.

  • Membrane hydrophile - aucune pré-humidification ni rinçage requis
  • Élimination rapide des particules et contrôle des microbulles pour un un démarrage plus rapide du bain et une qualification plus rapide du système, et des rendements accrus

Membrane : PE à poids moléculaire ultra-élevé hydrophile (UPE) ; supports, corps et manchette : PE-HD

Température de fonctionnement maximale : 70 °C

Pression différentielle maximale avant : 3,4 bar à 25 °C

Pression différentielle maximale arrière : 2,1 bar à 25 °C

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité