Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Filtres à cartouche, Panelgard® PSF

Fournisseur: ENTEGRIS INC
PGSG02PLE
ENTEPGSG02PLEEA 0 EUR InStock
ENTEPGSG02PLE
Filtres à cartouche, Panelgard® PSF
Filtres Cartouches filtrantes
Ces filtres sont conçus pour l'eau désionisée et les applications utilisant des acides/bases faibles.

  • La membrane hydrophile élimine la nécessité d'une pré-humidification et d'un pré-rinçage
  • Excellente compatibilité chimique

Membrane : PS hydrophile ; supports, corps, cage et capuchons : PP

Température de fonctionnement maximale : 90 °C

Pression différentielle maximale avant : 3,4 bar à 20 °C ; 1,4 bar à 90 °C

Pression différentielle maximale arrière : 2,4 bar à 20 °C

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité