Stopcocks, Galtek®
Fournisseur: ENTEGRIS
PVT4-T4-T4-2 PV4-4-2 PVT4-T4-2 PVA4-T4-2FN-1
ENTEPVT4-T4-T4-2EA 0 EUR InStock
ENTEPVT4-T4-T4-2 ENTEPV4-4-2 ENTEPVT4-T4-2 ENTEPVA4-T4-2FN-1
Stopcocks, Galtek®
Robinets d'arrêt
Two- or three way, ¹/₈" orifice.
  • All wetted parts are PFA and PTFE.
  • Small compact design provides minimal internal volume.
  • Several connection sizes available to choose from
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité