Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Purificateur de gaz GateKeeper® GPU 700 F

Fournisseur: ENTEGRIS
RGNGPUS700FHX0
ENTERGNGPUS700FHX0EA 0 EUR InStock
ENTERGNGPUS700FHX0
Purificateur de gaz GateKeeper® GPU 700 F
Filtres Filtres à gaz
Les purificateurs de gaz GateKeeper® GPU d'Entegris ont été conçus pour améliorer la constance de la pureté, la durée de vie et la pureté finale dans les applications microélectroniques où le gaz de haute pureté est critique. En nous appuyant sur notre expertise en science des matériaux, nous avons développé une nouvelle génération de produits de purification de gaz HX qui offrent une valeur et des performances inégalées.

  • Contrôle de la pureté à des niveaux inférieurs à la partie par milliard (ppb)
  • Faible chute de pression dans le purificateur
  • Efficace en termes de coûts
  • Régénérable - élimine les problèmes et les coûts d'élimination
  • Longue durée de vie - améliore le coût de possession
  • Sûr et simple à utiliser
  • Purification à température ambiante - pas besoin de chaleur ou d'énergie pour fonctionner
  • Insensible à l'orientation (horizontale/verticale)

Applications : Semi-conducteurs, stockage de données, écrans plats, LED, solaire.

Certifications: Fabriqué dans une usine ISO® 9001:2015. Conçu en conformité avec l'ASME®.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité