L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filtres à gaz en ligne, Wafergard® II F Micro
Fournisseur: ENTEGRIS
WG2FT1RF2 WG2FT1RR2 WG2FT1SS2 WGFG01RH2 WG2FT1BW2
ENTEWG2FT1RF2EA 0 EUR InStock
ENTEWG2FT1RF2 ENTEWG2FT1RR2 ENTEWG2FT1SS2 ENTEWGFG01RH2 ENTEWG2FT1BW2
Filtres à gaz en ligne, Wafergard® II F Micro
Filtres Filtres à gaz
Recommandé pour les gaz inertes et réactifs, ces filtres présentent une excellente compatibilité avec toutes les classes de gaz de fabrication de semi-conducteurs. Leur diamètre compact permet une installation facile dans les armoires et les panneaux gaz exigus.
  • Filtration supérieure des particules pour filtration des systèmes de gaz haute pureté
  • La faible chute de pression réduit le risque de condensation dans les gaz à faible pression de vapeur
  • Fabriqués, soudés et testés en salles blanches
  • Les membranes en PTFE permettent une filtration de grande
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité