L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pistolet à filtre à gaz, Wafergard® GN
Fournisseur: ENTEGRIS
WGGB01KAN
ENTEWGGB01KANEA 0 EUR InStock
ENTEWGGB01KAN
Pistolet à filtre à gaz, Wafergard® GN
Filtres Filtres à gaz
Conçu pour la filtration au point d'utilisation de gaz comprimé.
  • Efficace pour la rétention de particules de 0,003 μm dans les applications de gaz
  • Dispose de 10 cm² de surface de filtration efficace pour des débits élevés
  • Conception en nylon, résistant à la corrosion dans les environnements acides et à la plupart des solvants
  • Fabriqué dans un environnement propre, pré-testé et pré-rincé à 100%
Filter gun body and trigger: white moulded nylon; valve system: stainless steel 304; O-ring: EPDM; tubing: PU; cartridge filter: PP hydrophobicMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité