Single wafer shipping boxes for 200 mm wafer handling, Solopak® series
Fournisseur: ENTEGRIS
Z200-0203
ENTEZ200-0203EA 0 EUR InStock
ENTEZ200-0203
Single wafer shipping boxes for 200 mm wafer handling, Solopak® series
Matériel de manipulation de wafers Transport de semi-conducteurs
Polycarbonate, clear.
  • Material allows visual inspection without opening
  • Prevent wafer rotation and particle generation
  • Large top surface provide space for labelling
  • Pin-in-socket allows the shipper to be opened horizontally
It holds one wafer facedown or faceup in a conical pocket, contacting wafer edges alone.
Dimensions: 232×218×19 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité