Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ADI800350
ENZOADI800350EA 60.5 EUR InStock
ENZOADI800350
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
HRP substrate.

  • Used in ELISA, colorimetric detection
  • Solution of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide


Formule: C₁₆H₂₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité