Stop solution 2
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI801804
ENZOADI801804EA 90.2 EUR InStock
ENZOADI801804
Stop solution 2
Tests Tests ELISA
Acid stop solution (1 N HCl) intended for use as an assay stop reagent for colorimetric HRP/TMB reactions.
Each bottle is sufficient for use with 5×96 wells microtiter plates.
Informations de commande: Additional assay development reagents are available as companion products to IMMUNOSET® products.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité