3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI801805
ENZOADI801805EA 104.5 EUR InStock
ENZOADI801805
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
HRP substrate.
  • Used in ELISA
This TMB Substrate is intended for use as a colourimetric HRP-substrate for immunoassay development. Each bottle is sufficient for use with 5×96 wells microtiter plates.
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité