Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI801928
ENZOADI801928EA 91.3 EUR InStock
ENZOADI801928
Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
This BSA Solution (10%) is specially designed to create the Blocking Buffer and Assay Buffer in ImmunoSet products. Each bottle is sufficient for use with 5×96 wells microtiter plates if following the instructions in our ImmunoSet protocol. The BSA Solution may be used for any other assay development needs. Additional assay development reagents are available as companion products to our ImmunoSet products.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité