Tween-20 solution (10%)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI801929
ENZOADI801929EA 83.6 EUR InStock
ENZOADI801929
Tween-20 solution (10%)
Tampons Tampons d'essais
This Tween®-20 solution (10%) is specially designed to create the Blocking Buffer and Assay Buffer in ImmunoSet products. Each bottle is sufficient for use with 5×96 wells microtiter plates if following the instructions in our ImmunoSet protocol.
  • Long Term Storage: 4 °C
The Tween-20 solution may be used for any other assay development needs. Additional assay development reagents are available as companion products to our ImmunoSet products.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité