Plate rack, ImmunoSet®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI801930
ENZOADI801930EA 141 EUR InStock
ENZOADI801930
Plate rack, ImmunoSet®
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
This ImmunoSet® plate rack is a convenient set of five 96 well, clear, high-binding, polystyrene plates and 5 plate sealers.
Use of these plates will provide optimal performance. The use of different types of plates will produce different results and may affect the sensitivity of the assay due to the type of plastic used.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité