Leptin (Rat), ELISA Kits
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900015A
ENZOADI900015AEA 699.6 EUR InStock
ENZOADI900015A
Leptin (Rat), ELISA Kits
Tests Tests ELISA
This Leptin (Rat), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 3 hours. For the quantitative determination of rat leptin in culture supernatants, plasma, and serum.
  • No edge effect: all incubations at room temperature eliminate risk of evaporation at 37 °C
  • Broad dynamic range: easily quantify high and low levels of leptin
  • Convenient method
  • Pre-coated plates and ready-to-use reagents
Information de livraison: Kit contains microtiter plate, standard, antibody, conjugate, assay buffer 28, TMB substrate, stop solution 2, wash buffer concentrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité