L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Big endothelin-1 (human), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900022
ENZOADI900022EA 1040 EUR InStock
ENZOADI900022
Big endothelin-1 (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
The Big Endothelin-1 (Human), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results overnight +1 hour.
  • Safe and non-radioactive determination
  • Easy to use
  • Less steps compared to Western blot
  • Reliable and consistent results
For the quantitative determination of human Big ET-1 in culture supernatants and serum. Cited species and sample type include rabbit and lung lavage fluid.
Information de livraison: Kit contains microtiter plate, labeled antibody concentrate, antibody diluent, assay buffer, wash buffer concentrate, standard, TMB substrate, stop solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité