Urinary prostacyclin ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900025
ENZOADI900025EA 536.8 EUR InStock
ENZOADI900025
Urinary prostacyclin ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of urinary prostacyclin metabolites in culture supernatants and urine from any species.
The Urinary Prostacyclin EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results in 2 by measuring the stable metabolites in one simple assay.
Informations de commande: Contains DxS IgG Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution. Alternative size available: 89141-292 (5x96 wells)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité