Leptin (human), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900028A
ENZOADI900028AEA 599.5 EUR InStock
ENZOADI900028A
Leptin (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of human leptin in culture supernatants, plasma, and serum.
The Leptin (human), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 3 hours.
Informations de commande: Contains Microtiter plate, Standard, Antibody, Conjugate, Assay buffer 17, TMB Substrate, Stop solution 2, Wash buffer concentrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité