IL-4 (mouse), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900043
ENZOADI900043EA 432.3 EUR InStock
ENZOADI900043
IL-4 (mouse), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of mouse IL-4 in culture supernatants and serum. Cited sample type includes plasma.
The IL-4 (mouse), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 3 hours.
Informations de commande: Contains Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer 13, Wash buffer concentrate, Standard, TMB Substrate, Stop solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité