TNF alpha (mouse) ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900047
ENZOADI900047EA 674.3 EUR InStock
ENZOADI900047
TNF alpha (mouse) ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of mouse TNF-α in culture supernatants and serum. Cited sample type includes tissue and plasma.
The TNF-α (mouse), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 5 hours. Absorbance is read at 450 nm.
Informations de commande: Contains Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer 16, Wash buffer concentrate, Standard, TMB Substrate, Stop solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité