15(S)-HETE ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900051
ENZOADI900051EA 502.7 EUR InStock
ENZOADI900051
15(S)-HETE ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of 15(S)-HETE in culture supernatants, plasma, serum, and urine from any species.
The 15(S)-HETE EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results overnight + 1 hour. Absorbance is read at 405nm.
Informations de commande: Contains GxR IgG Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution. Alternative size available: 89141-302 (5x96 wells)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité