Protein A ELISA Kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900057
ENZOADI900057EA 713 EUR InStock
ENZOADI900057
Protein A ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Most sensitive (9,01pg/ml) colorimetric ELISA for monitoring residual contamination.
For the quantitative determination of residual protein A contamination in protein A purified IgG preparations from any species.
The Protein A EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in < 3 hours. Absorbance is read at 450 nm. Ultra-sensitive quantification (< 1 ppm) of Protein A residuals in purified humanized monoclonal antibody preparations. This kit recognizes four different Protein A constructs.
Informations de commande: Contains Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer 13, Wash buffer concentrate,Standard, TMB Substrate, Stop solution 2.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Protein A ELISA kit 1 KIT ENZOADI900057
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..