Big endothelin-1 (rat), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900073
ENZOADI900073EA 1087.9 EUR InStock
ENZOADI900073
Big endothelin-1 (rat), ELISA kit
Tests Tests ELISA
The Big Endothelin-1 (Rat), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results overnight + 1 hour.
  • Measure low levels of rat big endothelin-1
  • Convenient method
  • Assay up to 38 samples in duplicate per plate
For the quantitative determination of rat Big ET-1 in culture supernatants, plasma, and serum.
Information de livraison: Kit contains microtiter plate, standard, antibody, conjugate, assay buffer 28, TMB substrate, stop solution 2, wash buffer concentrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité