IgG1 (mouse), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900109A
ENZOADI900109AEA 640 EUR InStock
ENZOADI900109A
IgG1 (mouse), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of IgG1 in culture supernatants and serum of mouse origin.
The IgG1 (mouse), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 90 minute. Absorbance is read at 450 nm. Ideal for determining the isotype and concentration of monoclonal antibodies.
Informations de commande: Contains GxM IgG Microtiter plate, mouse IgG1 conjugate, Assay buffer 13 concentrate, Wash buffer concentrate, mouse IgG1 standard, TMB Substrate, Stop solution 2.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
IgG1 (mouse), ELISA kit 1 KIT ENZOADI900109A
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité