IL-2 (human), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900118A
ENZOADI900118AEA 602.8 EUR InStock
ENZOADI900118A
IL-2 (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
The IL-2 (human), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 3 hours.
  • Low dynamic range provides sensitive measurements
  • Validated in a wide variety of matrices
  • Ready to use reagents and pre-coated plates reduce errors
For the quantitative determination of human IL-2 in culture supernatants, plasma, and serum.
Information de livraison: Supplied with microtiter plate, standard, antibody, conjugate, assay buffer 28, TMB substrate, stop solution 2, wash buffer concentrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité