IgM (mouse), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900120
ENZOADI900120EA 480.7 EUR InStock
ENZOADI900120
IgM (mouse), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of IgM in ascites fluid, culture supernatants, and serum of mouse origin.
The IgM (mouse), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 90 minutes. Absorbance is read at 450 nm. Ideal for determining the isotype and concentration of monoclonal antibodies.
Informations de commande: Contains GxM IgG Microtiter plate, mouse IgM conjugate, Assay buffer 13 concentrate, Wash buffer concentrate, mouse IgGM standard, TMB Substrate, Stop solution 2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité