Bax (human), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900138
ENZOADI900138EA 866.8 EUR InStock
ENZOADI900138
Bax (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of Bax in cell lysates of human origin.
The Bax (human), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 3 hours. Absorbance is read at 450 nm. The Bax (human), EIA kit provides sensitive results - detect picogram levels of protein compared to microgram levels in Western blot and extend the utility of your precious samples.
Informations de commande: Contains Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer 13, Cell lysis buffer 4, Wash buffer concentrate, Standard, TMB Substrate, Stop solution 2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité