L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gastrin I (rat), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900149
ENZOADI900149EA 587 EUR InStock
ENZOADI900149
Gastrin I (rat), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of rat Gastrin I in culture supernatants, plasma, and serum.
The Gastrin I (rat), EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results in 5 hours. Absorbance is read at 405 nm. Ready-to-use liquid color-coded reagents are provided to reduce error in the lab. This kit utilizes low sample volume and the ability to measure up to 37 samples in duplicate per 96-well plate.
Informations de commande: Contains GxR IgG Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité