IGF-1 (human), ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI900150
ENZOADI900150EA 788 EUR InStock
ENZOADI900150
IGF-1 (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
Highly sensitive ELISA, measuring as little as 50pg/ml of IGF-1 in just 4 hours.
For the quantitative determination of human IGF-1 in plasma and serum.
The IGF-1 (human), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 4 hours. Absorbance is read at 450 nm. This kit offers ultra-sensitive measurement of as little as 50pg/ml of IGF-1.
Informations de commande: Contains Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer 10 concentrate, Standard, Wash buffer concentrate, TMB substrate, Stop solution 2, Neutralizing reagent 2, 2N HCl.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
IGF-1 (human), ELISA kit 1 KIT ENZOADI900150
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité