Grp78/BiP ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9002140001
ENZOADI9002140001EA 819 EUR InStock
ENZOADI9002140001
Grp78/BiP ELISA kit
Tests Tests ELISA
High-sensitivity ELISA kit for quantifying both normal and upregulated levels of Grp78/BiP for unfolded protein response, cancer and neurodegenerative disease research.
For the quantitative determination of human, mouse and rat Grp78/BiP in cell lysate and serum samples.
Informations de commande: Contains microtiter plate, conjugate, antibody, assay buffer, wash buffer concentrate, standard, TMB substrate, stop solution 2, extraction reagent.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité