25(OH) Vitamin D ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9002150001
ENZOADI9002150001EA 863.5 EUR InStock
ENZOADI9002150001
25(OH) Vitamin D ELISA kit
Tests Tests ELISA
Rapid, easy-to-use ELISA kit to quantify 25(OH) Vitamin D for bone metabolism, nutrition, endocrinology, immunity and cancer.
For the quantitative determination of human 25(OH) Vitamin D in plasma and serum.
The 25(OH) Vitamin D ELISA kit is a complete, colorimetric, competitive immunoassay kit for the quantitative determination of 25(OH) Vitamin D in plasma and serum with results in just 1.5 hours.
Informations de commande: Contains Microtiter Plate, Conjugate Concentrate, Antibody, Dissociation Buffer, Conjugate Diluent, Sample Diluent, Wash Buffer Concentrate, Standards, Substrate, Stop Solution, Assay Layout.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité