DHEA ELISA kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI901093
ENZOADI901093EA 2030 EUR InStock
ENZOADI901093
DHEA ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of DHEA in culture supernatants, plasma, serum, saliva, and urine from any species.
The DHEA EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results in 5 hours. Absorbance is read at 405 nm. This kit has low reactivity to structurally related molecules and offers sensitive measurement of DHEA in a variety of sample types.
Informations de commande: Contains GxR Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer concentrate, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution. Alternative size available: 89141-142 (1x96 wells).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité