Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P4 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905010100
ENZOADI905010100EA 355 EUR InStock
ENZOADI905010100
Anti-P4 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Progesterone is the major female sex hormone, and is responsible for reproductive-related activities such as breast glandular development, the endometrial aspects of the menstrual cycle, and the establishment and maintenance of pregnancy. In addition, progesterone also directs pregnancy support physiology including changes in carbohydrate, protein and lipid metabolism, thermoregulation, sodium reabsorption in renal tubules and the reduction of alveolar and atrial carbon dioxide partial pressures (PCO2). Progesterone is secreted in large amounts by the corpus luteum and by the extracellular conversion of cholesterol, cholestryl esters, adrenal steroids, prenenolone and pregnenolone sulfate. Small quantities are also secreted directly from the adrenal glands.

  • For ELISA, Flow Cytometry

Species independent

Type: Primary
Antigen: P4
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité