Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-8-ISO-PGF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905015100
ENZOADI905015100EA 321 EUR InStock
ENZOADI905015100
Anti-8-ISO-PGF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Prostaglandin F2alpha (PGF2alpha) is formed in a variety of cells from PGH2, which itself is synthesized from arachidonic acid by the enzyme prostaglandin synthetase. PGF2alpha is often viewed as an antagonist to PGE2 due to their opposing effects on various tissues. PGF2alpha is a potent bronchoconstrictor and has been implicated in asthma attacks. PGF2alpha is also involved in reproductive functions including corpus luteum regulation, uterine contractions, and sperm motility. This has led to its use in terminating pregnancies and inducing labor at term. High levels of PGF2alpha have also been associated with preeclampsia.

  • For ELISA, Flow Cytometry

Species independent.

Type: Primary
Antigen: 8-ISO-PGF2 ALPHA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité