Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HGF Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905163100
ENZOADI905163100EA 437 EUR InStock
ENZOADI905163100
Anti-HGF Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
HGF/SF (Hepatocyte growth factor/Scatter factor) is a multifunctional heterodimeric polypeptide. It mediates the growth and scattering of various cell types, epithelial mesenchymal transition, the formation of tubules and lumens, and promotes angiogenesis. The ligand-receptor pair has also shown to be uniquely involved in most human solid tumors and to participate in tumor development, invasion, and metastasis.

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human HGF/SF.

Type: Primary
Antigen: HGF
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité