Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905173100
ENZOADI905173100EA 440 EUR InStock
ENZOADI905173100
Anti-ASC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ASC (Apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD domain) is a bipartite protein comprising two protein-protein interaction domains, a Pyrin domain (PYD) and a caspase recruitment domain (CARD). Proteins containing these domains play pivotal roles in regulating apoptosis and immune response pathways. Reported functions of ASC include apoptosis, activation of inflammatory caspases and regulation of NFκB.

Type: Primary
Antigen: ASC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité