Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Endonuclease G Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905220100
ENZOADI905220100EA 520 EUR InStock
ENZOADI905220100
Anti-Endonuclease G Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The fragmentation of nuclear DNA is a hallmark of apoptotic cell death. EndoG is a mitochondrion specific nuclease that translocates to the nucleus and cleaves chromatin DNA during apoptosis in a caspase independent fashion.

Type: Primary
Antigen: Endonuclease G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-Terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité