Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIPK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905242100
ENZOADI905242100EA 466.4 EUR InStock
ENZOADI905242100
Anti-RIPK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A member in the RIP kinase family was identified and designated RIP3 (Receptor-interacting serine/threonine protein kinase-3). RIP3 contains an N-terminal kinase domain but, unlike RIP or RIP2, lacks the C-terminal death or CARD domain. RIP3 binds to RIP and TNF-R1, mediates TNF-R1 induced apoptosis, and attenuates RIP and TNF-R1 induced NF-κB activation.

Type: Primary
Antigen: RIPK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité