Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCMA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905306100
ENZOADI905306100EA 445 EUR InStock
ENZOADI905306100
Anti-BCMA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the TNF superfamily regulate immune responses and induce apoptosis. Two members of this family were identified and designated BAFF and April, respectively. Three receptors for BAFF were identified; these include: BCMA (B-cell maturation protein), TACI, and BAFF-R. BCMA, like TACI, binds BAFF and April. BAFF and its receptors induce B-Cell development and survival, activate NF-κB and c-jun N-terminal kinase, and are involved in B-Cell associated autoimmune diseases.

Type: Primary
Antigen: BCMA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-Terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité