Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL21R Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905308100
ENZOADI905308100EA 468.6 EUR InStock
ENZOADI905308100
Anti-IL21R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-21 is a cytokine identified in human and mouse that shows significant homology to IL-2, IL-4, and IL-15. The receptor for IL-21 (IL-21R) also termed NILR for novel interleukin receptor) is a member of the class I cytokine receptor family. IL-21R forms a complex with the common cytokine receptor gamma chain, gammac, and mediates IL-21 signaling via the JAK-Stat pathway. IL-21 is expressed in activated T-cells, as well as HL-60 and THP-1 cell lines. IL-21 plays a role in the proliferation and maturation of NK, B- and T-cell populations.

Type: Primary
Antigen: IL21R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité