Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905618100
ENZOADI905618100EA 454 EUR InStock
ENZOADI905618100
Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The GST superfamily of enzymes play an important role in detoxification of xenobiotics by catalyzing the conjugation of many hydrophobic and electrophilic compounds with reduced glutathione. There are four main GST classes; alpha, mu, pi, and tau. GST-P is a member of the pi class of GSTs, and its expression is specifically increased in the early stages of rat hepatocarcinogenesis. Due to its high affinity for glutathione, GST is frequently utilized as an approximately 26 kDa fusion tag for the expression and purification of recombinant proteins.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot

Species independent

Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité