Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGE2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BG8]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905628100
ENZOADI905628100EA 858 EUR InStock
ENZOADI905628100
Anti-PGE2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BG8]
Anticorps
Prostaglandin E2 (PGE2) is an extensively studied prostaglandin owing to its predominance in inflammation, cancer, atherosclerosis, autoimmune disease, and sepsis. Oxidation of arachidonic acid by prostaglandin synthases (COX-1 and COX-2) produces prostaglandin H2 (PGH2), which is further metabolized by PGE synthases into its major product, PGE2. PGE2 mediates autocrine and paracrine signaling by binding to G-protein coupled receptors (EP1, EP2, EP3, EP4) on the cell surface, functioning to modulate phospholipase C and adenylate cyclase activity. PGE2 has been of great interest as a therapeutic target, either by modulation of its synthesis by COX inhibitors (NSAIDS) or by modulation of its receptors by downregulation or binding antagonists. PGE2 production in a variety of tissues has been shown to modulate numerous physiological processes including natriuresis in the kidney, smooth muscle elasticity in the vasculature, and the inflammatory response to damaged tissues by monocytes and macrophages.

Type: Primary
Antigen: PGE2
Clonality: Monoclonal
Clone: BG8
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité