Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E6]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905638100
ENZOADI905638100EA 645 EUR InStock
ENZOADI905638100
Anti-BAD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E6]
Anticorps
Bad is an ~22 kDa pro-apoptotic protein that aids in the initiation of cell death. It exhibits sequence homology to Bcl-2, a protein that prevents apoptosis, within its BH1 and BH2 domains. Bad is phosphorylated at several sites including Ser112, Ser136; phosphorylation by kinases like Akt is known to alter the effects of Bad. Bad has been demonstrated to be phosphorylated at Ser170.

Type: Primary
Antigen: BAD
Clonality: Monoclonal
Clone: 5E6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité