Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGF1R Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B9]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905643100
ENZOADI905643100EA 630 EUR InStock
ENZOADI905643100
Anti-IGF1R Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2B9]
Anticorps
Insulin-like growth factor-I (IGF-I) is a polypeptide hormone similar in structure to insulin. It is involved in regulation of neuronal growth and development in the central and peripheral nervous system. IGF-1 is a potent inhibitor of apoptosis in neurons, and activates the Akt signaling pathway via the IGF-1R and Insulin receptors. The IGF-1R acts as a receptor for IGF-1 and the related IGF-2, and is subject to autophosphorylation on multiple tyrosine residues that regulate receptor activation and assembly of signal transduction complexes.

Type: Primary
Antigen: IGF1R
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité