Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JNK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D10]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905649100
ENZOADI905649100EA 616 EUR InStock
ENZOADI905649100
Anti-JNK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D10]
Anticorps
The Stress-activated protein kinases alpha and gamma (SAPKalpha and gamma), also know as c-Jun NH2-terminal kinases 1 and 2 (Jnk1/2) are serine/ threonine protein kinases belonging to the MAP kinase family. The extracellular stimuli leading to cell stress include inflammatory cytokines (via Rho and Rac), growth factors, protein synthesis inhibitors and osmotic stress amongst others. Both Jnk1 and Jnk2 must be dually phosphorylated in the activation loop, at threonine 183 and tyrosine 185, to achieve full enzymatic activity.

Type: Primary
Antigen: JNK1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5D10
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-Terminus
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité