Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K1 + MAP2K2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E10]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905652100
ENZOADI905652100EA 623.7 EUR InStock
ENZOADI905652100
Anti-MAP2K1 + MAP2K2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E10]
Anticorps
MEK is a dual specificity kinase capable of phosphorylating both tyrosine and threonine residues. The MEK family, which is also known as MAP kinase kinase, phosphorylates MAP kinases on the conserved T-X-Y motif; phosphorylation of MAPK by MEK results in an increase in MAPK activity. MEK is involved in a diverse array of cellular processes such as stress-activated response, apoptosis, cytokine-induced cell proliferation, and DNA recombination during meiosis.

Type: Primary
Antigen: MAP2K1 + MAP2K2
Clonality: Monoclonal
Clone: 7E10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité