Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11F6]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905665100
ENZOADI905665100EA 557 EUR InStock
ENZOADI905665100
Anti-SHC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11F6]
Anticorps
The Src homology 2 domain containing (Shc) adaptor protein links growth factor, cytokine, and antigen receptor stimulation to the Ras signaling pathway, and plays a critical role in insulin signaling, tumorigenesis, and hematopoietic cell growth and differentiation. Structurally, Shc is composed of an N-terminal phosphotyrosine binding (PTB) domain, a medial CH1 domain, and a C-terminal SH2 domain. Upon binding to activate cell-surface receptors, Shc is phosphorylated at three tyrosine residues (Tyr239, Tyr240, Tyr317) triggering recognition of Shc by SH2-containing proteins such as Grb2.

Type: Primary
Antigen: SHC1
Clonality: Monoclonal
Clone: 11F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité