Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMAC/DIABLO Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905684100
ENZOADI905684100EA 351 EUR InStock
ENZOADI905684100
Anti-SMAC/DIABLO Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Smac/DIABLO is one of the pro-apoptotic proteins normally found in the intermembrane space of the mitochondria. In response to apoptotic stimuli, Smac/DIABLO is released into the cytosol resulting in permeabilization of the mitochondrial membrane. Cytosolic Smac/DIABLO activates caspase-9 by binding IAP proteins. Changes in the expression level of Smac/DIABLO have been demonstrated in a number of human cancers including melanoma, ovary, and prostate.

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human and monkey Smac/DIABLO.

Type: Primary
Antigen: SMAC/DIABLO
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité