Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 38443]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905685100
ENZOADI905685100EA 424.6 EUR InStock
ENZOADI905685100
Anti-CASP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 38443]
Anticorps
The caspases are a family of cysteine proteases that cleave after certain aspartate residues, and are primarily recognized as mediators of apoptosis. caspases are synthesized as inactive zymogens that can be cleaved to form active enzymes following the induction of apoptosis by stress or death receptors. Initiator caspases (e.g. caspase-8 and -10) are activated by dimerization of the zymogen on a dedicated adaptor protein. These activated initiator caspases in-turn cleave downstream effector or executioner caspases (e.g. caspase-3, -6, and -7) in a cascade-like manner, which cleave key cellular proteins that lead to the morphological changes associated with apoptotic cell death.

Type: Primary
Antigen: CASP2
Clonality: Monoclonal
Clone: 38443
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité