Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRAK-1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI905709100
ENZOADI905709100EA 545 EUR InStock
ENZOADI905709100
Anti-IRAK-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IRAK (IL-1 associated serine/threonine kinase) is a critical regulator of IL-1 induced activation of the NF-κB pathway. IL-1 stimulates the association of IRAK with the heterodimer of IL-IRI and IL-IRAcP via the adapter protein MyD88. In addition to its role in IL-1 signaling, IRAK is a component of the signal transduction pathway through which TNF-R1 activates NF-κB dependent gene expression.

  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human, mouse and rat IRAK-1.

Type: Primary
Antigen: IRAK-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité